Få mere at vide
(2E)-(Morpholin-4-ylimino)acetonitril, Mikromol™
Artikelnummer. 17953096
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17953096 100 mg
17972446 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17953096 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0267.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2E)-(Morpholin-4-ylimino)acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2E)-(Morpholin-4-ylimino)acetonitrile
CAS 26179-71-5
Analyt- eller komponentnavne (2E)-(Morpholin-4-ylimino)acetonitrile
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C6 H9 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2E)-(Morpholin-4-ylimino)acetonitrile, Molsidomine Imp. C (EP), Molsidomine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O/c7-1-2-8-9-3-5-10-6-4-9/h2H,3-6H2/b8-2+
SMIL N#C\C=N\N1CCOCC1
IUPAC navn (2E)-2-morfolin-4-yliminoacetonitril
Molekylvægt (g/mol) 139.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 139.0746 g/mol