Få mere at vide
(2E)-Demethoxy Curcumin, TRC
Artikelnummer. 30012248
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012248 25 mg
30006740 10 mg
30007935 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012248 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23081525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22608-11-3
Molekylær formel C20 H18 O5
Molekylvægt (g/mol) 338.35
Synonym Demethoxycurcumin, E,E-Desmethoxycurcumin, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-, (1E,6E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-, (E,E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(p-hydroxyphenyl)- (8CI), (1E,6E)-1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, (1E,6E)-1-(4-Hydroxyphenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Curcumin II, Demethoxycurcumin, Desmethoxycurcumin, Monodemethoxycurcumin, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-, (1E,6E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-, (E,E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(p-hydroxyphenyl)- (8CI), (1E,6E)-1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, (1E,6E)-1-(4-Hydroxyphenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Curcumin II, Demethoxycurcumin, Desmethoxycurcumin, Monodemethoxycurcumin
IUPAC navn (1E,6E)-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
SMIL COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Demethoxycurcumin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H18O5/c1-25-20-12-15(6-11-19(20)24)5-10-18(23)13-17(22)9-4-14-2-7-16(21)8-3-14/h2-12,21,24H,13H2,1H3/b9-4+,10-5+
Formel vægt 338.1154
Procent renhed >95%