Få mere at vide
(2E)-Dehydrodonepezil (Donepezil Impurity), TRC
Artikelnummer. 30134713
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134713 100 mg
30007006 50 mg
30006057 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD229775100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145546-80-1
Molekylær formel C24H27NO3
Molekylvægt (g/mol) 377.48
Synonym 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methylene]-, (2E)-, 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methylene]-, (E)-, (E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one, (2E)-Dehydrodonepezil
IUPAC navn (2E)-2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methylidene]-5,6-dimethoxy-3H-inden-1-one
SMIL COc1cc2C\C(=C/C3CCN(Cc4ccccc4)CC3)\C(=O)c2cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H27NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,12,14-15,17H,8-11,13,16H2,1-2H3/b20-12+
Formel vægt 377.1991
Procent renhed >95%