Få mere at vide
(2E)-Decenal, TRC
Artikelnummer. 30366749
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30366749 10 g
1 options
Artikelnummer. 30366749 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC47510010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2E)-Decenal
CAS 3913-81-3
Molekylær formel C10H18O
Mængde 10 g
Synonym (2E)-2-Decenal (ACI), 2-Decenal, (E)- (8CI), (E)-2-Decenal, 2(E)-Decenal, trans-2-Decen-1-al, trans-2-Decenal
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
SMIL CCCCCCC\C=C\C=O
IUPAC navn (E)-dec-2-enal
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Formel vægt 154.1358