Få mere at vide
(2E,6Z,8E)-2,6,8-Decatrienoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E,6Z,8E)-2,6,8-Decatrienoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1173170-04-1 |
| Molekylær formel | C11H16O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3/b4-3+,6-5-,10-9+ |
| SMIL | O=C(OC)/C=C/CC/C=C\C=C\C |
| IUPAC navn | methyl (2E,6Z,8E)-deca-2,6,8-trienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.24 |
| Formel vægt | 180.12 |