missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl Acetate, TRC

Artikelnummer. 30456098
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456098 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456098 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79669510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl Acetate
CAS 4128-17-0
Molekylær formel C17H28O2
Mængde 10 g
Synonym (2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol 1-Acetate, (2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol Acetate, (E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol Acetate, (2E,6E)-Farnesyl Acetate, (E,E)-Farnesyl Acetate, 2-trans-6-trans-Farnesyl Acetate, Acetic Acid (2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl Ester, Acetic Acid Farnesyl Ester, all-trans-Farnesyl Acetate, trans,trans-Farnesol Acetate, trans,trans-Farnesyl Acetate, trans-2-trans-6-Farnesyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C17H28O2/c1-14(2)8-6-9-15(3)10-7-11-16(4)12-13-19-17(5)18/h8,10,12H,6-7,9,11,13H2,1-5H3/b15-10+,16-12+
SMIL CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\COC(=O)C)\C)\C)C
IUPAC navn [(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 264.4
Formel vægt 264.2089
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.