Få mere at vide
(2E)-6-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hexenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-6-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-2-hexenoic Acid |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-6-4-5-7-9(13)14/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/b7-5+ |
| Formel vægt | 229.13 |