Få mere at vide
(2E)-6-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hexensyre-ethylester, TRC
Artikelnummer. 30007490
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007490 250 mg
30006029 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007490 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD473380250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1008751-73-2
Molekylær formel C13 H23 N O4
Molekylvægt (g/mol) 257.33
IUPAC navn ethyl (E)-6-(tert-butoxycarbonylamino)hex-2-enoat
SMIL CCOC(=O)\C=C\CCCNC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2E)-6-[((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino]-2-hexenoic Acid Ethyl Ester
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)9-7-6-8-10-14-12(16)18-13(2,3)4/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3,(H,14,16)/b9-7+
Formel vægt 257.1627