Få mere at vide
(2E,5E)-2,5-Bis[(4-(diethylamino)phenyl)methylene]cyclopentanone, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10187682 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10187682 1 g 1g
10197682 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10187682 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 375010010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261360-66-1
Molekylær formel C27H34N2O
Molekylvægt (g/mol) 402.58
MDL nummer MFCD06658953
InChI nøgle KKLBPVXKMBLCQX-BLVCXSLXSA-N
Synonym cyclopentanone, 2,5-bis 4-diethylamino phenyl methylene, 2e,5e-2,5-bis 4-diethylamino phenyl methylene cyclopentanone, 2,5-bis 4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2,5-bis 4-diethylaminobenzylidene cyclopentanone 17, 2,5-bis e-4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2e 5e-2,5-bis 4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2e,5e-2,5-bis 4-diethylamino benzylidene cyclopentanone, 2,5-di e-1-4-diethylaminophenyl methylidene-1-cyclopentanone, 2e,5e-2,5-bis 4-diethylamino phenyl methylidene cyclopentan-1-one
PubChem CID 5702661
IUPAC navn (2E,5E)-2,5-bis[[4-(diethylamino)phenyl]methylidene]cyclopentan-1-one
SMIL CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=C2CCC(=CC3=CC=C(C=C3)N(CC)CC)C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2E, 5E)-2, 5-Bis[(4-(diethylamino)phenyl)methylene]cyclopentanone
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 186°C to 189°C
Farve Red
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 402.58
Procent renhed 95%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2E,5E)-2,5-Bis[(4-(diethylamino)phenyl)-methylene]cyclopentanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.