missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2E)-5-(tert-Butyloxycarbonylamino)-5-methylhex-2-enoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30332415
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332415 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332415 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8097655MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2E)-5-(tert-Butyloxycarbonylamino)-5-methylhex-2-enoic Acid
CAS 181646-42-4
Molekylær formel C12H21NO4
Mængde 5 mg
Synonym (2E)-5-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-5-methyl-2-hexenoic Acid, (E)- 5-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-5-methyl-2-hexenoic Acid
InChI formel InChI=1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-12(4,5)8-6-7-9(14)15/h6-7H,8H2,1-5H3,(H,13,16)(H,14,15)/b7-6+
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)C\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-5-methyl-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hex-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 243.3
Formel vægt 243.1471
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.