Få mere at vide
(2E)-5-Hydroxy-2-pentenoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-5-Hydroxy-2-pentenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 62592-80-7 |
| Molekylær formel | C6H10O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (E)-5-Hydroxy-2-pentenoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2,4,7H,3,5H2,1H3/b4-2+ |
| SMIL | COC(=O)\C=C\CCO |
| IUPAC navn | methyl (E)-5-hydroxypent-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.14 |
| Formel vægt | 130.063 |