Få mere at vide
(2E,4E,6Z)-2,4,6-Decatrienoic Acid Methyl Ester (~80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E,4E,6Z)-2,4,6-Decatrienoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 51544-64-0 |
| Molekylær formel | C11 H16 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (E,E,Z)-2,4,6-Decatrienoic Acid Methyl Ester, Me (E,E,Z)-2,4,6-Decatrienoate, (2E,4E,6Z)-2,4,6-Decatrienoic Acid Methyl Ester (~80%) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b6-5-,8-7+,10-9+ |
| SMIL | CCC\C=C/C=C/C=C/C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl (2E,4E,6Z)-deca-2,4,6-trienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.24 |
| Formel vægt | 180.115 |