missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2E,4E,6E)-2,4,6-Nonatrienal (>90%), TRC

Artikelnummer. 30470855
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470855 1 g
30467702 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6495401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 57018-53-8
Molekylær formel C9 H12 O
Molekylvægt (g/mol) 136.19
Synonym (E,E,E)-2,4,6-Nonatrienal, (E,E,E)-Nona-2,4,6-trienal, trans,trans,trans-Nona-2,4,6-trienal
IUPAC navn (2E,4E,6E)-nona-2,4,6-trienal
SMIL CC\C=C\C=C\C=C\C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2E,4E,6E)-2,4,6-Nonatrienal
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-9H,2H2,1H3/b4-3+,6-5+,8-7+
Formel vægt 136.0888
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.