missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2E,4E)-5-[(2S,3S)-3-[(3S)-3,4-Dihydroxy-4-methylpentyl]-3-methyl-2-oxiranyl]-3-methyl-2,4-pentadienoic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30378965
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378965 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45377510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2E,4E)-5-[(2S,3S)-3-[(3S)-3,4-Dihydroxy-4-methylpentyl]-3-methyl-2-oxiranyl]-3-methyl-2,4-pentadienoic Acid Methyl Ester
CAS 153651-94-6
Molekylær formel C14 H19 N3 O5 S
Mængde 10 mg
Synonym [2S-[2alpha(2E,4E),3beta(R*)]]-5-[3-(3,4-Dihydroxy-4-methylpentyl)-3-methyloxiranyl]-3-methyl-2,4-Pentadienoic acid
InChI formel InChI=1S/C14H19N3O5S/c1-6(18)9-12(20)17-10(14(21)22)8(23-13(9)17)5-16-4-2-3-7(16)11(15)19/h6-7,9,13,18H,2-5H2,1H3,(H2,15,19)(H,21,22)/t6-,7+,9+,13-/m1/s1
SMIL C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2SC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CN3CCC[C@H]3C(=O)N
IUPAC navn (5R,6S)-3-[[(2S)-2-carbamoylpyrrolidin-1-yl]methyl]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 341.383
Formel vægt 341.105
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.