Få mere at vide
[(2E,4E)-3-Methyl-5-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4-pentadien-1-yl]triphenyl-phosphonium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [(2E,4E)-3-Methyl-5-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4-pentadien-1-yl]triphenyl-phosphonium Bromide |
| CAS | 62285-98-7 |
| Molekylær formel | C33 H38 P . Br |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | [(2E,4E)-3-Methyl-5-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4-pentadienyl]triphenyl-phosphonium Bromide, (E,E)-[3-Methyl-5-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4-pentadienyl]triphenyl-phosphonium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C33H38P.BrH/c1-27(22-23-32-28(2)15-14-25-33(32,3)4)24-26-34(29-16-8-5-9-17-29,30-18-10-6-11-19-30)31-20-12-7-13-21-31;/h5-13,16-24H,14-15,25-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/b23-22+,27-24+; |
| SMIL | [Br-].C\C(=C/C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)\C=C\C4=C(C)CCCC4(C)C |
| IUPAC navn | [(2E,4E)-3-methyl-5-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)penta-2,4-dienyl]-triphenylphosphanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 545.533 |
| Formel vægt | 544.189 |