Få mere at vide
(2E,4E)-2,4-Tetradecadienoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E,4E)-2,4-Tetradecadienoic acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h10-13H,2-9H2,1H3,(H,15,16)/b11-10+,13-12+ |
| Formel vægt | 224.1776 |