missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2E,4E)-2,4-Decadienoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30353744
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353744 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353744 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD210580250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2E,4E)-2,4-Decadienoic Acid
CAS 30361-33-2
Molekylær formel C10H16O2
Mængde 250 mg
Synonym (E,E)-2,4-Decadienoic Acid, 2(E),4(E)-Decadienoic Acid, 2-trans,4-trans-Decadienoic Acid, trans-2-trans-4-Decadienoic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,11,12)/b7-6+,9-8+
SMIL CCCCC/C=C/C=C/C(=O)O
IUPAC navn (2E,4E)-deca-2,4-dienoic acid
Molekylvægt (g/mol) 168.23
Formel vægt 168.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.