Få mere at vide
(2E)-3-Phenyl-2-propenosyre, TRC
Artikelnummer. 30011521
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011521 10 g
30010588 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011521 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33618510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-10-3
Molekylær formel C9 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Synonym 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (2E)- (9CI, ACI), (2E)-3-Phenyl-2-propenoic acid (ACI), 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (E)- (ZCI), Cinnamic acid, (E)- (8CI), (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, (2E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (2E)-Cinnamic acid, (E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, (E)-3-Phenylacrylic acid, (E)-3-Phenylacrylic acid, (E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (E)-Cinnamic acid, 3-Phenyl-(E)-2-propenoic acid, NSC 44010, trans-3-Phenyl-2-propenoic acid, trans-3-Phenylacrylic acid, trans-Cinnamic acid, trans-Cinnamic acid, trans-β-Carboxystyrene
IUPAC navn (E)-3-phenylprop-2-enoinsyre
SMIL OC(=O)\C=C\c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Cinnamic Acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
Formel vægt 148.0524