missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2E)-3-Methyl-2-hexenoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30482383
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482383 100 mg
30472615 50 mg
30471470 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM336140100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27960-21-0
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.17
Synonym (E)-3-Methyl-2-hexenoic Acid, trans-3-Methyl-2-hexenoic Acid
IUPAC navn (E)-3-methylhex-2-enoic acid
SMIL CCC\C(=C\C(=O)O)\C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2E)-3-Methyl-2-hexenoic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c1-3-4-6(2)5-7(8)9/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)/b6-5+
Formel vægt 128.0837
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.