Få mere at vide
(2E)-3-Methyl-2-hexenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-3-Methyl-2-hexenoic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-3-4-6(2)5-7(8)9/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)/b6-5+ |
| Formel vægt | 128.0837 |