Få mere at vide
(2E)-3-Methyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-en Hydrazonhydrochlorid (>85%), TRC
Artikelnummer. 30138592
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138592 1 g
30010515 100 mg
30003497 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138592 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9752481G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38894-11-0
Molekylær formel C8 H9 N3 S . H Cl . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 233.718
Synonym Sawicki Reagent;
IUPAC navn (3-methyl-1,3-benzothiazol-2-yliden) hydrazin; hydrerer; hydrochlorid
SMIL O.Cl.CN1C(=NN)Sc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2E)-3-Methyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-one Hydrazone Hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2
Formel vægt 233.039