Få mere at vide
(2E)-3-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]-2-butensyremethylester, TRC
Artikelnummer. 30475531
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30475531 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30475531 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM327450500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2E)-3-(((4-Methylphenyl)sulfonyl)oxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester
CAS 1029612-16-5
Molekylær formel C12H14O5S
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14O5S/c1-9-4-6-11(7-5-9)18(14,15)17-10(2)8-12(13)16-3/h4-8H,1-3H3/b10-8+
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O/C(=C/C(=O)OC)/C
Molekylvægt (g/mol) 270.3