Få mere at vide
(2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitril Hydrochlorid, Mikromol™
Product Code. 30049176
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 mg
Product Code. Mængde
30049176 25 mg
1 options
Product Code. 30049176 Supplier Mikromol Supplier No. MM3376.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitril Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile Hydrochloride
CAS 661489-23-2
Analyt- eller komponentnavne (2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2E)-, 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (2E)- (9CI), (E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)-2-propenenitrile hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H12N2.ClH/c1-8-6-10(4-3-5-12)7-9(2)11(8)13;/h3-4,6-7H,13H2,1-2H3;1H/b4-3+;
SMIL Cl.Cc1cc(\C=C\C#N)cc(C)c1N
IUPAC navn (E)-3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitril; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 208.69
Mængde 25 mg
Formel vægt 208,0767 g/mol
Show More Show Less
Product Title
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.