Få mere at vide
(2E)-3-(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)prop-2-ennitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30052223
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30052223 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30052223 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1221.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2E)-3-(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)prop-2-ennitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2E)-3-(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)prop-2-ennitrile
CAS 1150310-15-8
Analyt- eller komponentnavne (2E)-3-(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)prop-2-ennitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H15 N3 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2E)-3-(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)prop-2-ennitrile, Entacapone Imp. H (EP), Entacapone Impurity H
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O5/c16-9-11(15(21)17-4-2-1-3-5-17)6-10-7-12(18(22)23)14(20)13(19)8-10/h6-8,19-20H,1-5H2/b11-6+
SMIL Oc1cc(\C=C(/C#N)\C(=O)N2CCCCC2)cc(c1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (E)-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-(piperidine-1-carbonyl)prop-2-enenitrile
Molekylvægt (g/mol) 317.3
Mængde 50 mg
Formel vægt 317.1012 g/mol