Få mere at vide
(2E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propenoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30240975
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240975 1 g
30240609 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240975 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2035201G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38489-76-8
Molekylær formel C10H8O4
Molekylvægt (g/mol) 192.17
Synonym (E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propenoic Acid, (2E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propenoic Acid, (E)-3,4-(Methylenedioxy)cinnamic Acid, (E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)acrylic Acid, 3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2E-propenoic Acid, trans-3,4-(Methylenedioxy)cinnamic Acid, trans-3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-propenoic Acid
IUPAC navn (E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)prop-2-enoic acid
SMIL OC(=O)\C=C\c1ccc2OCOc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propenoic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H8O4/c11-10(12)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-13-8/h1-5H,6H2,(H,11,12)/b4-2+
Formel vægt 192.0423
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.