missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2E)-2-Nonenedioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-2-Nonenedioic Acid |
| CAS | 757219-33-3 |
| Molekylær formel | C9H14O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | trans-2-Nonenedioic Acid, 2-Nonenedioic Acid. |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h4,6H,1-3,5,7H2,(H,10,11)(H,12,13)/b6-4+ |
| SMIL | OC(CCCCC/C=C/C(O)=O)=O |
| IUPAC navn | (E)-non-2-enedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vægt | 186.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?