Få mere at vide
(2E)-2-Hexylidenecyclopentanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-2-Hexylidenecyclopentanone |
| CAS | 103517-11-9 |
| Molekylær formel | C11H18O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (E)-2-Hexylidenecyclopentan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7+ |
| SMIL | O=C1/C(CCC1)=C/CCCCC |
| IUPAC navn | (2E)-2-hexylidenecyclopentan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.26 |
| Formel vægt | 166.1358 |