Få mere at vide
(2E)-2-Hexenosyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-2-Hexenoic Acid |
| CAS | 13419-69-7 |
| Molekylær formel | C6H10O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (E)-2-Hexenoic Acid, trans-2-Hexenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/b5-4+ |
| SMIL | CCC\C=C\C(=O)O |
| IUPAC navn | (E)-hex-2-enosyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vægt | 114.0681 |