Få mere at vide
(2E)-2-Hexadecenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-2-Hexadecenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 135251-95-5 |
| Molekylær formel | C18H34O2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | (E)-2-Hexadecenoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3/b17-16+ |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl (E)-hexadec-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.46 |
| Formel vægt | 282.2559 |