missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2E)-2-Cyano-3-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide, Mikromol™
Beskrivelse
(2E)-2-Cyano-3-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-2-Cyano-3-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide |
| CAS | 857629-79-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2E)-2-Cyano-3-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H19 N3 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2E)-2-Cyano-3-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide, Entacapone Imp. D (EP), Entacapone Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O5/c1-4-18(5-2)16(21)12(10-17)7-11-8-13(19(22)23)15(20)14(9-11)24-6-3/h7-9,20H,4-6H2,1-3H3/b12-7+ |
| SMIL | CCOc1cc(\C=C(/C#N)\C(=O)N(CC)CC)cc(c1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (E)-2-cyano-3-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?