Få mere at vide
(2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051248
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051248 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051248 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1221.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoic Acid
CAS 160391-70-8
Analyt- eller komponentnavne (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H6 N2 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoic Acid, Entacapone Imp. F (EP), Entacapone Impurity F
InChI formel InChI=1S/C10H6N2O6/c11-4-6(10(15)16)1-5-2-7(12(17)18)9(14)8(13)3-5/h1-3,13-14H,(H,15,16)/b6-1+
SMIL OC(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N
IUPAC navn (E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 250.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 250.0226 g/mol