Få mere at vide
(2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoic Acid |
| CAS | 160391-70-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H6 N2 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoic Acid, Entacapone Imp. F (EP), Entacapone Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6N2O6/c11-4-6(10(15)16)1-5-2-7(12(17)18)9(14)8(13)3-5/h1-3,13-14H,(H,15,16)/b6-1+ |
| SMIL | OC(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N |
| IUPAC navn | (E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoic acid |
| Vis mere |