Få mere at vide
(2E)-2,4-Pentadienoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-2,4-Pentadienoic Acid |
| CAS | 21651-12-7 |
| Molekylær formel | C5H6O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (E)-1,3-Butadiene-1-carboxylic Acid, trans-1-Carboxybutadiene, trans-2,4-Pentadienoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H,1H2,(H,6,7)/b4-3+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\C=C |
| IUPAC navn | (2E)-penta-2,4-dienoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vægt | 98.0368 |