missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2E)-2,4-Pentadienoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30419495
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419495 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2683501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2E)-2,4-Pentadienoic Acid
CAS 21651-12-7
Molekylær formel C5H6O2
Mængde 1 g
Synonym (E)-1,3-Butadiene-1-carboxylic Acid, trans-1-Carboxybutadiene, trans-2,4-Pentadienoic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H,1H2,(H,6,7)/b4-3+
SMIL OC(=O)\C=C\C=C
IUPAC navn (2E)-penta-2,4-dienoic acid
Molekylvægt (g/mol) 98.1
Formel vægt 98.0368
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.