missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2E)-2-[4-Oxo-1-trityl-3-piperidinylidene]acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-2-[4-Oxo-1-trityl-3-piperidinylidene]acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 239466-39-8 |
| Molekylær formel | C28H27NO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (2E)-[4-Oxo-1-(triphenylmethyl)-3-piperidinylidene]acetic acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H27NO3/c1-2-32-27(31)20-22-21-29(19-18-26(22)30)28(23-12-6-3-7-13-23,24-14-8-4-9-15-24)25-16-10-5-11-17-25/h3-17,20H,2,18-19,21H2,1H3/b22-20+ |
| SMIL | CCOC(=O)\C=C\1/CN(CCC1=O)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | ethyl (2E)-2-(4-oxo-1-tritylpiperidin-3-ylidene)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.52 |
| Formel vægt | 425.1991 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?