Få mere at vide
(2E)-2,3-Dehydroxy Atorvastatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atorvastatin 3-Deoxyhept-2E-Enoic Acid |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H33FN2O4/c1-22(2)31-30(33(40)35-26-12-7-4-8-13-26)29(23-10-5-3-6-11-23)32(24-16-18-25(34)19-17-24)36(31)21-20-27(37)14-9-15-28(38)39/h3-13,15-19,22,27,37H,14,20-21H2,1-2H3,(H,35,40)(H,38,39)/b15-9+/t27-/m0/s1 |
| Formel vægt | 540.2424 |