missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2E)-2-[2-[(Cyclohexylamino)thioxomethyl]hydrazinylidene]propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-2-[2-[(Cyclohexylamino)thioxomethyl]hydrazinylidene]propanoic Acid |
| CAS | 1313191-88-6 |
| Molekylær formel | C10H17N3O2S |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3O2S/c1-7(9(14)15)12-13-10(16)11-8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3,(H,14,15)(H2,11,13,16)/b12-7+ |
| SMIL | C\C(=N/NC(=S)NC1CCCCC1)\C(=O)O |
| IUPAC navn | (2E)-2-(cyclohexylcarbamothioylhydrazinylidene)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.33 |
| Formel vægt | 243.1041 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?