Få mere at vide
(2E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylidene]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, Mikromol™
Beskrivelse
(2E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylidene]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one |
| CAS | 145546-80-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24H27NO3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methylene]-, (2E)-, 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methylene]-, (E)-, (E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one, (2E)-Dehydrodonepezil, (2E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylidene]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, Donepezil Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,12,14-15,17H,8-11,13,16H2,1-2H3/b20-12+ |
| SMIL | COc1cc2C\C(=C/C3CCN(Cc4ccccc4)CC3)\C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC navn | (2E)-2-[(1-benzyl-4-piperidyl)methylene]-5,6-dimethoxy-indan-1-one |
| Vis mere |