Få mere at vide
(2E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylidene]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30051160
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051160 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051160 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0677.170025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylidene]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one
CAS 145546-80-1
Analyt- eller komponentnavne (E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24H27NO3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methylene]-, (2E)-, 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methylene]-, (E)-, (E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one, (2E)-Dehydrodonepezil, (2E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylidene]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, Donepezil Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C24H27NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,12,14-15,17H,8-11,13,16H2,1-2H3/b20-12+
SMIL COc1cc2C\C(=C/C3CCN(Cc4ccccc4)CC3)\C(=O)c2cc1OC
IUPAC navn (2E)-2-[(1-benzyl-4-piperidyl)methylene]-5,6-dimethoxy-indan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 377.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 377.1991 g/mol