missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2E)-(1R,3R,4S,5R)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-hydroxy-7-oxo-6-oxabicyclo[3.2.1]oct-4-yl Ester 3-[4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl]-2-propenoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30378299
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378299 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378299 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD6793205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2E)-(1R,3R,4S,5R)-3-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-1-hydroxy-7-oxo-6-oxabicyclo(3.2.1)oct-4-yl Ester 3-(4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl)-2-propenoic Acid
CAS 1448331-81-4
Molekylær formel C25H34O9Si
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C25H34O9Si/c1-15(26)31-17-10-8-16(12-18(17)30-5)9-11-21(27)33-22-19-13-25(29,23(28)32-19)14-20(22)34-35(6,7)24(2,3)4/h8-12,19-20,22,29H,13-14H2,1-7H3/b11-9+/t19-,20-,22+,25-/m1/s1
SMIL COc1cc(\C=C\C(=O)O[C@@H]2[C@@H](C[C@]3(O)C[C@H]2OC3=O)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)ccc1OC(=O)C
IUPAC navn [(1R,2S,3R,5R)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-5-hydroxy-6-oxo-7-oxabicyclo[3.2.1]octan-2-yl] (E)-3-(4-acetyloxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 506.62
Formel vægt 506.1972
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.