Få mere at vide
(2E)-1,4-Dibromo-2-buten, TRC
Artikelnummer. 30008880
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30008880 25 g
1 options
Artikelnummer. 30008880 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42554525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2E)-1,4-Dibromo-2-butene
CAS 821-06-7
Molekylær formel C4 H6 Br2
Mængde 25 g
Synonym (E)1,4-Dibromo-2-butene, Trans-1,4-dibromo-2-Butene, (2E)-1,4-Dibromo-2-butene, (E)-1,4-Dibromo-2-butene, 1,4-Dibromo-(E)-2-butene, 1,4-Dibromo-2-(E)-butene, 1,4-Dibromo-trans-2-butene, trans-1,4-Dibromo-2-butene2-Butene, 1,4-dibromo-, (2E)- (9CI, ACI), (2E)-1,4-Dibromo-2-butene (ACI), 2-Butene, 1,4-dibromo-, (E)- (8CI), 2-, Butene, 1,4-dibromo-, trans- (4CI), (2E)-1,4-Dibromobut-2-ene
InChI formel InChI=1S/C4H6Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1+
SMIL BrC\C=C\CBr
IUPAC navn (E)-1,4-dibromobut-2-en.
Molekylvægt (g/mol) 213.9
Formel vægt 211.8836