Få mere at vide
(2E)-1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one |
| CAS | 888-12-0 |
| Molekylær formel | C15 H12 O2 |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11,16H/b11-10+ |
| SMIL | Oc1ccccc1C(=O)\C=C\c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (E)-1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.25 |
| Formel vægt | 224.0837 |