missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2E)-1-(2,4,6-Trichlorophenyl)-2-propanone O-Methyloxime, TRC

Artikelnummer. 30452875
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452875 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452875 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77453825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2E)-1-(2,4,6-Trichlorophenyl)-2-propanone O-Methyloxime
CAS 1452295-74-7
Molekylær formel C10H10Cl3NO
Mængde 25 mg
Synonym (E)-1-(2,4,6-Trichlorophenyl)propan-2-one O-Methyl Oxime
InChI formel InChI=1S/C10H10Cl3NO/c1-6(14-15-2)3-8-9(12)4-7(11)5-10(8)13/h4-5H,3H2,1-2H3/b14-6+
SMIL CO\N=C(/C)\Cc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn (E)-N-methoxy-1-(2,4,6-trichlorophenyl)propan-2-imine
Molekylvægt (g/mol) 266.55
Formel vægt 264.9828
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.