Få mere at vide
(2E)-1-(2,4,6-Trichlorophenyl)-2-propanone O-Methyloxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-1-(2,4,6-Trichlorophenyl)-2-propanone O-Methyloxime |
| CAS | 1452295-74-7 |
| Molekylær formel | C10H10Cl3NO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (E)-1-(2,4,6-Trichlorophenyl)propan-2-one O-Methyl Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10Cl3NO/c1-6(14-15-2)3-8-9(12)4-7(11)5-10(8)13/h4-5H,3H2,1-2H3/b14-6+ |
| SMIL | CO\N=C(/C)\Cc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | (E)-N-methoxy-1-(2,4,6-trichlorophenyl)propan-2-imine |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.55 |
| Formel vægt | 264.9828 |