Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), ASI™ 26/77 film, 3 porte, Luer Lock-indsats og kropsforbindelser med reduktionsgear, injektionssted
Artikelnummer. 17879776
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17879776 2 l
17805736 100 ml
17825736 250 ml
17895726 500 ml
17855736 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17879776 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SS00033I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
De Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC ) 2D System er sammensat af Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 polyethylenfilm, en enkeltvævs, flerlags 12,5 ml polyethylenfilm.
(BPC) Thermo Scientific™ BioProcess Container 2D-systemet består af Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 polyethylenfilm, en enkelt-web, flerlags 12,5 ml polyethylenfilm.
De Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC ) 2D System er sammensat af Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 polyethylenfilm, en enkeltvævs, flerlags 12,5 ml polyethylenfilm.
Funktioner
• Hjælper med at eliminere de nødvendige rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere og reducerer krydskontamineringsrisici
• Konstrueret i en ISO 7 rent rum under cGMP-forhold
Anvendelser
•Høst fra, fodring i og indsamling af prøver fra bioreaktorer og fermentorer
• Klargøring og opbevaring af buffer, dyrkningsmedier og procesvæsker
• Indsamling af kromatografiføder og fraktioner
• Høst, opbevaring og transport af bulklægemiddelprodukter
og lægemiddelprækursorer Tilpas standard BPC systemer til optimeret engangsteknologi
Vælg fra branchens ’største komponentbibliotek med over 2.000 unikke komponenter, der inkluderer:
• Beslag —lige, reducerende, albue, T-stil, X-stil, tværstil
• —Konnektorer lynkoblinger/afbrydere, aseptiske tilslutninger og afbrydere, damp-til- og dampgennemgangsforbindelser
• Filtre (bruges til reduktion af biobelastning)— filtre i steriliseringsgrad, udluftningsfiltre
• —Slange termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone
• Sample —porte septum-stil porte, nålefri porte
• —Klemmer skydere, klemmeklemmer, krympebånd
BPC port specifikationer:
• Linje 1 : Luer lock-indsatsforbindelse med 4,8 mm (3/16 in.) modhage, hætte, glideklemme og 4,8 x 4,1 mm (3/16 x 5/32 in.) reducering. Slange: TPE 374, længde: 30 cm (12 in.), ID x OD: 3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 in.)
• Linje 2 : Luer-lock kropsforbindelse med 0,56 cm (0,22 in.) modhage, prop, glideklemme og 0,48 x 0,41 cm (0,12 x 0,16 in.) reducering. Slange: TPE 374, længde: 30 cm (12 in.), ID x OD: 3,2 x 6,4 mm (0,13 x 0,25 in.)
• Linje 3 : Rør: EVA , injektionsport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 l
Materiale Polyethylen
Produkttype BioProcess Container
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dimensioner 30,5 x 20,3 cm (12,0 x 8,0 tommer)
Ydre emballage En 4-mil. poly taske
Mængde 50/Cs.
Steriliseringsmetode Bestrålet
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Labtainer
Port detalje 3 porte (1 Luer Lock Insert Connection + Cap, 1 Luer Lock Body Connection + Cap, 1 injektionssted)
Filmbeskrivelse ASI 26/77
Slange stil TPE og EVA