Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), ASI™ 26/77 film, 3 porte, Luer Lock-indsats og kropsforbindelser, injektionssted
Beskrivelse
De Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC ) 2D System er sammensat af Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 polyethylenfilm, en enkeltvævs, flerlags 12,5 ml polyethylenfilm.
Funktioner
• Hjælper med at eliminere de nødvendige rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere og reducerer krydskontamineringsrisici
• Konstrueret i en ISO 7 rent rum under cGMP-forhold
Anvendelser
•Høst fra, fodring i og indsamling af prøver fra bioreaktorer og fermentorer
• Klargøring og opbevaring af buffer, dyrkningsmedier og procesvæsker
• Indsamling af kromatografiføder og fraktioner
• Høst, opbevaring og transport af bulklægemiddelprodukter
og lægemiddelprækursorer Tilpas standard BPC systemer til optimeret engangsteknologi
Vælg fra branchens ’største komponentbibliotek med over 2.000 unikke komponenter, der inkluderer:
• Beslag —lige, reducerende, albue, T-stil, X-stil, tværstil
• —Konnektorer lynkoblinger/afbrydere, aseptiske tilslutninger og afbrydere, damp-til- og dampgennemgangsforbindelser
• Filtre (bruges til reduktion af biobelastning)— filtre i steriliseringsgrad, udluftningsfiltre
• —Slange termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone
• Sample —porte septum-stil porte, nålefri porte
• —Klemmer skydere, klemmeklemmer, krympebånd
BPC port specifikationer:
• Linje 1: Luer lock-indsatsforbindelse med 4,8 mm (3/16 in.) modhage, hætte og glideklemme. Slange: EVA + TPE 374
• Linje 2: Luer lock-hustilslutning med 4,8 mm (3/16 in.) modhage, hætte og glideklemme. Slange: EVA + TPE 374
• Linje 3: Rør: EVA , injektionsport
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Materiale | Polyethylen |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Dimensioner | 16 x 13,5 cm (6,3 x 5,32 tommer) |
| Ydre emballage | En 4-mil. poly taske |
| Mængde | 50/Cs. |
| Steriliseringsmetode | Bestrålet |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Labtainer |
| Port detalje | Luer Lock kropsforbindelse og injektionssted |
| Vis mere |