Få mere at vide
2beta-(Piperidin-1-yl)-17-oxo-5alpha-androstan-3alpha-yl Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051699
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051699 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051699 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1620.060025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2beta-(Piperidin-1-yl)-17-oxo-5alpha-androstan-3alpha-yl Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-beta-(Piperidin-1-yl)-17-oxo-5-alpha-androstan-3-alpha-yl Acetate
CAS 18668-29-6
Analyt- eller komponentnavne 2-beta-(Piperidin-1-yl)-17-oxo-5-alpha-androstan-3-alpha-yl Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H41 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Vecuronium Bromide Imp. F (EP), 5alpha-Androstan-17-one, 3alpha-hydroxy-2beta-piperidino-, acetate (ester) (8CI), Vecuronium Bromide Impurity F, Vecuronium Impurity F
InChI formel InChI=1S/C26H41NO3/c1-17(28)30-23-15-18-7-8-19-20-9-10-24(29)25(20,2)12-11-21(19)26(18,3)16-22(23)27-13-5-4-6-14-27/h18-23H,4-16H2,1-3H3/t18-,19-,20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O)[C@@]2(C)C[C@@H]1N5CCCCC5
IUPAC navn [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-oxo-2-piperidin-1-yl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 415.61
Mængde 25 mg
Formel vægt 415.3086 g/mol