Få mere at vide
2beta-(Piperidin-1-yl)-17-oxo-5alpha-androstan-3alpha-yl Acetate, Mikromol™
Beskrivelse
2beta-(Piperidin-1-yl)-17-oxo-5alpha-androstan-3alpha-yl Acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-beta-(Piperidin-1-yl)-17-oxo-5-alpha-androstan-3-alpha-yl Acetate |
| CAS | 18668-29-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-beta-(Piperidin-1-yl)-17-oxo-5-alpha-androstan-3-alpha-yl Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H41 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Vecuronium Bromide Imp. F (EP), 5alpha-Androstan-17-one, 3alpha-hydroxy-2beta-piperidino-, acetate (ester) (8CI), Vecuronium Bromide Impurity F, Vecuronium Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C26H41NO3/c1-17(28)30-23-15-18-7-8-19-20-9-10-24(29)25(20,2)12-11-21(19)26(18,3)16-22(23)27-13-5-4-6-14-27/h18-23H,4-16H2,1-3H3/t18-,19-,20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O)[C@@]2(C)C[C@@H]1N5CCCCC5 |
| IUPAC navn | [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-oxo-2-piperidin-1-yl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Vis mere |