Få mere at vide
(2Beta)-Methyl Megestrol Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2beta)-Methyl Megestrol Acetate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34O4/c1-14-11-18-19(23(5)13-15(2)22(28)12-21(14)23)7-9-24(6)20(18)8-10-25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11-12,15,18-20H,7-10,13H2,1-6H3/t15?,18-,19+,20+,23-,24+,25+/m1/s1 |
| Formel vægt | 398.2457 |