Få mere at vide
2Beta-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2beta-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate |
| CAS | 1072923-64-8 |
| Molekylær formel | C24H34O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2beta,6alpha)-17-(Acetyloxy)-2-hydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O5/c1-13-10-16-17(22(4)12-21(28)20(27)11-19(13)22)6-8-23(5)18(16)7-9-24(23,14(2)25)29-15(3)26/h11,13,16-18,21,28H,6-10,12H2,1-5H3/t13-,16+,17-,18-,21-,22+,23-,24-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@]4(C)C[C@H](O)C(=O)C=C14 |
| IUPAC navn | [(2S,6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-2-hydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.53 |
| Formel vægt | 402.2406 |