Få mere at vide
(-)-2Beta-Carbomethoxy-3Beta-(4-iodophenyl)nortropane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-2beta-Carbomethoxy-3beta-(4-iodophenyl)nortropane |
| CAS | 136794-87-1 |
| Molekylær formel | C15 H18 I N O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18INO2/c1-19-15(18)14-12(8-11-6-7-13(14)17-11)9-2-4-10(16)5-3-9/h2-5,11-14,17H,6-8H2,1H3/t11-,12+,13+,14-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@@H](C[C@@H]1c3ccc(I)cc3)N2 |
| IUPAC navn | methyl (1S,3S,4S,5R)-3-(4-iodophenyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.21 |
| Formel vægt | 371.0382 |