Få mere at vide
(2beta,3alpha,5alpha,16beta,17beta)-2-(4-Morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstane-3,17-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2beta,3alpha,5alpha,16beta,17beta)-2-(4-Morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstane-3,17-diol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46N2O3/c1-26-8-7-20-19(21(26)16-22(25(26)31)28-9-3-4-10-28)6-5-18-15-24(30)23(17-27(18,20)2)29-11-13-32-14-12-29/h18-25,30-31H,3-17H2,1-2H3/t18-,19+,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| Formel vægt | 446.3508 |