missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2Beta,3Alpha,5Alpha,16Beta,17Beta)-2,16-di-1-Pyrrolidinylandrostane-3,17-diol 3,17-Diacetate, TRC

Artikelnummer. 30410446
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410446 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410446 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9985555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2beta,3alpha,5alpha,16beta,17beta)-2,16-di-1-Pyrrolidinylandrostane-3,17-diol 3,17-Diacetate
CAS 1190105-62-4
Molekylær formel C31 H50 N2 O4
Mængde 5 mg
Synonym Rocuronium Bromide Impurity 37
InChI formel InChI=1S/C31H50N2O4/c1-20(34)36-28-17-22-9-10-23-24(31(22,4)19-27(28)33-15-7-8-16-33)11-12-30(3)25(23)18-26(29(30)37-21(2)35)32-13-5-6-14-32/h22-29H,5-19H2,1-4H3/t22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H]([C@@H]4OC(=O)C)N5CCCC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1N6CCCC6
IUPAC navn [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-acetyloxy-10,13-dimethyl-2,16-dipyrrolidin-1-yl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 514.74
Formel vægt 514.377
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.